missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Rat IL-1 Ra ELISA Kit

Artikelnummer. 17145859
Change view
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
17145859 5 x 96 Tests 1 Stück
17165033 96 Tests 96 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 17145859

Marke: Invitrogen™ ERA22RBX5

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

ELISA

Rat IL-1 Ra quantitates rat IL-1 Ra in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant rat IL-1 Ra.

Das von diesem Gen codierte Protein ist ein Zytokin-Rezeptor, der zur Interleukin 1-Rezeptorfamilie gehört. Dieses Protein ist ein Rezeptor für Interleukin-Alpha (IL1A), Interleukin-Beta (IL1B) und den Interleukin 1-Rezeptor Typ I (IL1R1/IL1RA). Dieser wichtige Vermittler ist an vielen Zytokin-induzierten entzündlichen Reaktionen und Immunantworten beteiligt. Dieses Gen bildet zusammen mit Interleukin 1-Rezeptor Typ II (IL1R2), Interleukin 1-Rezeptor-ähnliches Protein 2 (IL1RL2) und Interleukin 1-Rezeptor-ähnliches Protein 1 (IL1RL1) ein Zytokinrezeptor-Gencluster in einer Region von Chromosom 2q12.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer Anakinra; CD121A; D2S1473; DIRA; F630041P17Rik; ICIL-1 RA; IL 1-Rezeptor-Antagonist; IL1-Inhibitor; il1-Rezeptor; il-1-Rezeptor; IL1-Rezeptor-Antagonist; Il1F3; IL1R; il-1 r; IL1RA; Il-1 ra; Il1-RA; IL-1 ra3; IL-1 R-alpha; Il1rn; IL-1 RN; Il1RN (IL1F3); Interleukin-1-Rezeptor-Antagonist; Interleukin-1-Rezeptor; Interleukin-1-Rezeptor-Antagonist-Protein; Interleukin-1-Rezeptor-Antagonist-sekretorische Form; intrazellulärer IL-1-Rezeptor-Antagonist Typ II; intrazellulärer Interleukin-1-Rezeptor-Antagonist (icIL-1 ra); IRAP; IRAP1; MGC10430; MVCD4; P80; Typ II Interleukin-1 Rezeptor-Antagonist
Assay-Bereich 12 bis 3.000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 12 pg/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) P25086.
Gensymbol IL1RN
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel IL1RA
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.