missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Rat IL-1 Ra ELISA Kit
Beschreibung
Rat IL-1 Ra quantitates rat IL-1 Ra in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant rat IL-1 Ra.
Das von diesem Gen codierte Protein ist ein Zytokin-Rezeptor, der zur Interleukin 1-Rezeptorfamilie gehört. Dieses Protein ist ein Rezeptor für Interleukin-Alpha (IL1A), Interleukin-Beta (IL1B) und den Interleukin 1-Rezeptor Typ I (IL1R1/IL1RA). Dieser wichtige Vermittler ist an vielen Zytokin-induzierten entzündlichen Reaktionen und Immunantworten beteiligt. Dieses Gen bildet zusammen mit Interleukin 1-Rezeptor Typ II (IL1R2), Interleukin 1-Rezeptor-ähnliches Protein 2 (IL1RL2) und Interleukin 1-Rezeptor-ähnliches Protein 1 (IL1RL1) ein Zytokinrezeptor-Gencluster in einer Region von Chromosom 2q12.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | Anakinra; CD121A; D2S1473; DIRA; F630041P17Rik; ICIL-1 RA; IL 1-Rezeptor-Antagonist; IL1-Inhibitor; il1-Rezeptor; il-1-Rezeptor; IL1-Rezeptor-Antagonist; Il1F3; IL1R; il-1 r; IL1RA; Il-1 ra; Il1-RA; IL-1 ra3; IL-1 R-alpha; Il1rn; IL-1 RN; Il1RN (IL1F3); Interleukin-1-Rezeptor-Antagonist; Interleukin-1-Rezeptor; Interleukin-1-Rezeptor-Antagonist-Protein; Interleukin-1-Rezeptor-Antagonist-sekretorische Form; intrazellulärer IL-1-Rezeptor-Antagonist Typ II; intrazellulärer Interleukin-1-Rezeptor-Antagonist (icIL-1 ra); IRAP; IRAP1; MGC10430; MVCD4; P80; Typ II Interleukin-1 Rezeptor-Antagonist |
| Assay-Bereich | 12 bis 3.000 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 12 pg/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | P25086. |
| Gensymbol | IL1RN |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?