Learn More
Proteintech™ Ratte IL-2 ELISA-Kit
Artikelnummer. 16831646 Alle ansehen Proteintech Produkte
Click to view available options
Zielspezies:
Ratte
Packungsgröße:
96 Tests
Artikelnummer. 16831646
Marke: Proteintech™ KE2000296T
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
KE20002 ist ein Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay). Das IL2 ELISA-Kit dient zur Erkennung und Quantifizierung von Proteinkonzentrationen von endogenem IL2.
  • Der Assay erkennt Maus IL2. Ein für IL2 spezifischer Antikörper wurde auf die Mikrotiterplatten vorbeschichtet. Das IL2-Protein in Proben wird nach der Inkubation vom beschichteten Antikörper erfasst.
  • Nach ausgiebigen Waschvorgängen wird ein weiterer biotinylierter Antikörper hinzugefügt, der spezifisch für IL2 ist, um das gefangene IL2-Protein zu erkennen.
  • Für die Signalentwicklung wird Streptavidin-HRP hinzugefügt, gefolgt von Tetramethyl-Benzidin (TMB)-Reagenz.
  • Eine schwefelsäurehaltige Lösung wird verwendet, um die Farbentwicklung zu stoppen. Die Farbintensität, die proportional zur Menge des gebundenen Proteins ist, kann bei 450 nm gemessen werden, wobei die Korrekturwellenlänge auf 630 nm eingestellt ist.
  • Interleukin-2 (IL2) ist ein Protein, das zunächst als T-Zellwachstumsfaktor identifiziert wurde. Il2 wird hauptsächlich von aktivierten CD4+CD25(Helfer)- T-Zellen produziert und induziert die Proliferation dieser und anderer Zellen wie CD8+ T-Zellen, B- und NK-Zellen.
  • Aus diesem Grund wurde es zur Behandlung von Immundefiziten wie HIV eingesetzt und induziert eine Immunantwort gegen Tumoren
  • Es hat sich jedoch gezeigt, dass IL2 auch als Hauptwachstumsfaktor von CD4+-, CD25+- und regulatorischen T-Zellen fungiert.
  • Interleukin 2 vermittelt seine Funktionen in der Zielzelle durch den Interleukin 2-Rezeptor (IL2R).
  • Il2R ist ein multifunktionelles Protein, das aus drei verschiedenen Ketten besteht: Il2Rα, Il2Rβ und γc.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_446288
Assay-Bereich 31,25 bis 2000 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 8,3 pg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 13485
Nachweisverfahren Sandwich ELISA, Doppelantikörper
Immunassay-Kit-Format Beschichtetes ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Zielspezies Ratte
Gen-ID (Entrez) 116562
Wirtsspezies Ratte
Immunassay-Kit-Klasse Fest
Interassay-VK < 10 %
Intraassay-VK < 10 %
Versandbedingung Blaues Eis
Lagerungsbedingungen -20 °C° bis +4 °C°
Gesamte Assay-Zeit 4,5 h
UniProt-ID P17108
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Human APOL1 ELISA Kit
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine