missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Ratten IL-6 Unbeschichtetes ELISA-Kit

Artikelnummer. 17134153
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
17134153 10 x 96 Tests 10 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17134153

Marke: Invitrogen™ 885062588

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Das Ratten-Interleukin-6 (IL-6) unbeschichtete ELISA-Kit enthält vorab aufeinander abgestimmte Antikörperpaare und Reagenzien für die Durchführung quantitativer Enzymimmunoassays (ELISA) zum Nachweis und zur Quantifizierung der Proteinkonzentration von Ratten-IL-6.

Das Ratten-Interleukin-6 (IL-6) unbeschichtete ELISA-Kit enthält vorab aufeinander abgestimmte Antikörperpaare und Reagenzien für die Durchführung quantitativer Enzymimmunoassays (ELISA) zum Nachweis und zur Quantifizierung der Proteinkonzentration von Ratten-IL-6. Waschpuffer und Stopplösung sind für die Durchführung der ELISA-Reaktion erforderlich und separat erhältlich. Funktionsprinzip der Methode ELISA sind zur Messung der Zielmenge bestimmt, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wird über Nacht auf den Boden der Wells einer Mikrotiterplatte beschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Durch Zugabe des zweiten (Detektor-)Antikörpers entsteht ein Sandwich, dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.

Interleukin 6 (IL-6) ist ein multifunktionales 26 kD-Protein, das ursprünglich im Medium von RNA-stimulierten Fibroblastenzellen entdeckt wurde. IL-6 scheint direkt an den Reaktionen beteiligt zu sein, die nach einer Infektion oder Zellverletzung auftreten, und kann sich als genauso wichtig wie IL-1 und TNF-a für die Regulierung der Akutphasen-Reaktion erweisen. IL-6 wird Beobachtungen zufolge von Fibroblasten, aktivierten T-Zellen, aktivierten Monozyten oder Makrophagen und endothelialen Zellen erzeugt. IL-6 beeinflusst eine Vielzahl von Zellen, darunter myeloide Vorläuferzellen, T-Zellen, B-Zellen und Hepatozyten. Außerdem scheint IL-6 bei der Proliferation von T-Lymphozyten mit IL-6 zu interagieren. IL-6 potenziert die proliferative Wirkung von IL-3 auf multipotenzielle hämatopoetische Vorläuferzellen. IL-6 spielt eine entscheidende Rolle bei der B-Zell-Differenzierung zu Plasmazellen und ist ein potenter Wachstumsfaktor für Plasmozytom und Myelom. IL-6 ist eine sehr nützliche Kulturergänzung zur Erzeugung einer hohen Anzahl von Antikörper-produzierenden Hybridomen. IL-6 wird hauptsächlich an Stellen mit akuter und chronischer Entzündung produziert und in das Serum abgesondert. Es induziert eine transkriptionelle Entzündungsreaktion durch den Interleukin-6-Rezeptor, alpha. Das Funktionieren von IL-6 ist an einer Vielzahl entzündungsassoziierter Krankheitszustände, darunter Diabetes mellitus und systemische juvenile rheumatoide Arthritis, beteiligt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer B-Zelldifferenzierungsfaktor; B-Zellhybridoma Wachstumsfaktor; B-Zellstimulierungsfaktor 2; BSF2; BSF-2; CDF; ChIL-6; CTL-Differenzierungsfaktor; Zytokin; HGF; H-IL-6; HSF; Hybridoma-Wachstumsfaktor; Ifnb2; IFN-beta-2; IL6; Il-6; ILg6; ILN; Interferon beta-2; Interleukin; Interleukin 6; Interleukin 6 (Interferon, Beta 2); Interleukin 6-Vorläufer; Interleukin BSF-2; Interleukin HP-1; Interleukin6; Interleukin-6; Interleukin-6-Vorläufer; Interleukin-6-Protein; M-IL-6; Prointerleukin 6; R-IL-6
Assay-Bereich 46,9 bis 3000 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: <46,9 pg/ml
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Supernatant
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) P20607.
Gensymbol Il6
Kitinhalt Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper
Nachweisantikörper: Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper
Standard: Rekombinantes Protein zur Erzeugung einer Standardkurve und zur Kalibrierung vom Proben
10 x Beschichtungspuffer: Puffer für die Beschichtung des Capture-Antikörpers
Assaypuffer A
Enzym: Vortitriertes Streptavidin-HRP-Konzentrat (100 x)
Substrat: 1 x TMB-Lösungszertifikat
für die Analyse: Chargenspezifische Anweisungen für die Verdünnung von Antikörpern und Standards
96-Well-Platte: Corning Costar 9018 (im Lieferumfang von Produkt-Kat.- Nrn. enthalten, die auf -22, -76, -86 enden), Purified antibody, Detection Antibody: Pre-titrated, Biotin-conjugated antibody, Standard: Recombinant protein for generating standard curve and calibrating samples, 10X Coating Buffer: Buffer for plating the Capture Antibody, Assay Buffer A, Enzyme: Pre-titrated Streptavidin-HRP Concentrate (100X), Substrate: 1X TMB Solution, Certificate of Analysis: Lot-specific instructions for dilution of antibodies and standards, 96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86)
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 10 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel IL-6
Prüfzeit 1 h 45 min
Gesamte Assay-Zeit 24 h 30 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.