Learn More
Abcam Rat liver tissue lysate - mitochondrial extract, 2 mg
Artikelnummer. 32153161 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
2000 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Packungsgröße
32153161 2000 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32153161 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab1103462mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rat liver cell/tissue lysate.
  • Species: Rat
  • Tissue: liver
  • Form: Liquid
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot, SDS-PAGE, Immunoprecipitation