Learn More
R&D Systems™ Rat Luminex™ Discovery Assay
Artikelnummer. 18711349
Click to view available options
Menge:
1 Plex
11 Plex
2 Plex
4 Plex
8 Plex
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Artikelnummer. 18711349
Marke: R&D Systems™ LXSARM04
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Menge 4 Plex
Spezies Rat
Bindungsziel Multiplex Cytokine Assay Kits
Inhalt und Lagerung Store the unopened kit at 2°C to 8°C. Do not use past the expiration date on the label. Avoid freezing microparticles. Protect microparticles from light.