missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Rat MIP-3 alpha/CCL20 ELISA Kit
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
96 Stück
Beschreibung
Rat MIP-3 alpha/CCL20 quantitates rat MIP-3 alpha/CCL20 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant rat MIP-3 alpha/CCL20.
Macrophage Inflammatory Protein-3 alpha (MIP-3alpha), also called CCL20, is expressed in the liver, lungs, lymph nodes and peripheral blood lymphocytes. MIP-3alpha is strongly up regulated by inflammatory signals, and down regulated by the anti-inflammatory cytokine IL-10. MIP3alpha signals through the G protein-coupled receptor, CCR6, and acts as a chemoattractant to lymphocytes and dendritic cells.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | Beta Chemokin Exodus-1; Beta Chemokin Exodus-1; CC Chemokin LARC; CC Chemokin ST38; C-C-Motiv Chemokin 20; C-C-Motiv Chemokin Ligand 20; CCL20; CCL20(1-64); CCL20(1-67); CCL20(2-70); Chemokin (C-C-Motiv) Ligand 20; CKB4; Exodus; Exodus-1; LARC; Leber- und aktivierungsreguliertes Chemokin; entzündliches Makrophagen-Protein 3 alpha; MIP 3 A; MIP 3 A; MIP 3 alpha; MIP 3 A; MIP3 a; MIP3 alpha; MIP3 a; MIP-3 [a]; MIP3A; MIP-3 A; MIP-3-alpha; M-MIP-3-alpha; SCYA20; kleine induzierbare Zytokin-Subfamilie A (Cys-Cys), Mitglied 20; kleine induzierbare Zytokin-Subfamilie A20; kleininduzierbare Zytokine A20; St38 |
| Assay-Bereich | 8,5 bis 2.000 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 8.5 pg/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Serum, Supernatant |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | 29538 |
| Gensymbol | CCL20 |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur