Learn More
Invitrogen™ Rat MMP8 ELISA Kit
Artikelnummer. 15495383
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15495383 96 Tests 1 Set
17155929 5 x 96 Tests 1 Stück
18587834 10 x 96 Tests 10 Stück
3 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15495383
Marke: Invitrogen™ ERMMP8
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Vorbeschichtete Platte(n), Standard, Nachweisantikörper, HRP-Konjugat, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen.
Sandwich-ELISA-Kit
The Rat Matrix MetalloProteinase 8 (Rt MMP8) ELISA quantitates Rt MMP8 in rat serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Rt MMP8. Principle of the method The Rat MMP8 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Matrixmetalloproteinase 8 (MMP8) wird auch als Neutrophilen-Kollagenase und Kollagenase 2 bezeichnet. MMP8 baut fibrilläre Kollagene der Typen I, II, III, Aggrecan, Serpine und Alpha-2-Makroglobulin ab. Alle Kollagenasen spalten fibrilläre Kollagene an einer bestimmten Stelle, wodurch N-terminale Dreiviertel- und C-terminale Viertelfragmente entstehen, die dann bei Körpertemperatur zu Gelatine denaturieren. Die Substratspezifität von Kollagenasen ist variabel: MMP1 baut Typ III-Kollagen effizienter ab als Typ-I- oder Typ-II-Kollagen, während MMP8 beim Abbau von Typ I-Kollagen stärker ist als bei Typ-III- oder Typ-II-Kollagen. MMP13 wiederum baut Kollagen des Typs II 6 Mal effizienter ab als Kollagene der Typen I und II und weist eine fast 50-fach stärkere gelatinolytische Aktivität als MMP1 und MMP8 auf. MMP8 ist MMP1 sehr ähnlich und teilt 57 % der Aminosäureidentität. Die meisten Zelltypen produzieren keine MMP8. Bis vor kurzem wurde angenommen, dass MMP8 ausschließlich von Neutrophilen produziert wird, aber es wurde auch in anderen Zelltypen, einschließlich arthritischen Chondrozyten und gingivalen Fibroblasten, nachgewiesen. Das humane MMP8-Gen hat die chromosomale Position 11q22.2-22.3.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer O88766
Assay-Bereich 0.05 bis 40 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 50 pg/mL
Kalibrierbereich 50 pg/ml auf 40 ng/ml
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Proteasen, Peptidasen und Inhibitoren
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen: CINC-2, CINC-3, CNTF, Fraktalkin, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-4, IL-6, IL-10, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin, Lix, MCP-1, MIP-3 alpha, Beta-NGF, TIMP-1, TNF-alpha aus Ratten.
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Ratte
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 63849
Gensymbol Mmp8
Interassay-VK < 12 %
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Weitere Untersuchungen
Probenvolumen Plasma, 1 μl; Serum, 1 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Ratte
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min