Learn More
Rat monoclonal [SB84a] Anti-Mouse IgG2a heavy chain (Alexa Fluor™ 488), Abcam
Artikelnummer. 32116985 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 μg
Packungsgröße:
250 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32116985 250 μg 250 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32116985 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab172324250ug
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rat Monoclonal Antibody
Suitable for Flow Cyt, IHC-Fr. Ideal for fluorescent cell and tissue imaging. Cited in 2 publications.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spezifikation
Antigen Mouse IgG2a
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen)
Klassifikation Monoclonal
Klon SB84a
Konjugat Alexa Fluor 488
Zusammensetzung Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 23% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
Wirtsspezies Rat
Immunogen Mouse IgG2a
Reinigungsverfahren Affinity purification
Menge 250 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Primary Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1
Versandbedingung Blue Ice
Zielmolekül Mouse IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.