missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Rat NEFL ELISA Kit

Artikelnummer. 30245395
Click to view available options
:
96 Tests
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30245395

Marke: Invitrogen™ EEL229

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

ELISA

Involved in the maintenance of neuronal caliber, neurofilaments are the intermediate filament proteins found specifically in neurons, and are composed predominantly of three major proteins called NF-L, NF-M and NF-H. Like most other intermediate filament proteins (IFPs), the expression of the different neuronal IFPs is both tissue-specific and developmentally regulated. NF-L is the light or low molecular weight microfilament subunit and runs on SDS-PAGE gels at approximately 70 kDa. Neurofilament are the 10nm or intermediate filament proteins found specifically in neurons, and are composed predominantly of three major proteins called NF-L, NF-M and NF-H. NF-H is the heavy or high molecular weight microfilament subunit and runs on SDS-PAGE gels in the range 180-220 kDa, with some variation in different species.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer P19527
Assay-Bereich 15.63 to 1000 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 9.38 pg/mL
Konjugat HRP
Nachweisverfahren Colorimetric
Immunassay-Kit-Format ELISA Microplate (Dismountable)
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum
Zielspezies Rat
Zur Verwendung mit (Geräte) Colorimetric Microplate Reader
Gen-ID (Entrez) 83613
Gensymbol NEFL
Interassay-VK <10
Intraassay-VK <10
Kitinhalt Micro ELISA Plate (Dismountable), Reference Standard, Concentrated Biotinylated Detection Ab(100x), Concentrated HRP Conjugate (100x), Reference Standard & Sample Diluent, Biotinylated Detection Ab Diluent, HRP Conjugate Diluent, Concentrated Wash Buffer(25x), Substrate Reagent, Stop Solution, Plate Sealer, Product Description, Certificate of Analysis
Marker oder Farbstoff Biotin
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma: 100 μL, Serum: 100 μL
Lagerungsbedingungen Refer to product documentation for component specific storage temperature.
Ziel NEFL
Prüfzeit 1 hr. 20 min.
Gesamte Assay-Zeit 3 hr. 30 min.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt