Learn More
Lonza™ Netzhautzellen neugeborener Ratten
Artikelnummer. 11650441
Click to view available options
Menge:
≥ 200.000 Zellen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11650441
Marke: Lonza™ RRet508
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Kryokonservierte Ampulle mit Netzhautzellen neugeborener Ratten (≥ 200.000 Zellen).
  • Gebrauchsfertig.
  • Hochwertige Primärzellen von Sprague Dawley Ratten.
  • Kein Dissektion von Gewebe oder Umgang mit Tieren erforderlich.
  • Höhere Datenreproduzierbarkeit.
  • Charakteristische Morphologie- und Färbetests bestätigen den Gewebeursprung und den Zelltyp.
  • Zellen zeichnen sich durch Immunfärbung für neuronspezifisches β-Tubulin der Klasse III (Tuj-1), spezifisches neuronales Proteingenprodukt (PGP 9.5), Ganglion-Zellmarker, Thy1.1 und GFAP aus.
  • Negativ für Mykoplasmen, Bakterien, Hefe und Pilze.
  • Für jede Charge liegt ein Analysenzertifikat (CoA) vor
  • Anwendungen:
    • Allgemeine ophthalmologische Forschung
    • Erkrankungen des posterioren Segments
    • Entzündungen
    • Degeneration
    • Neoplasmen
    • Arzneimittelverabreichung
    • Zelltherapie
    • Toxikologie und Zytotoxizität
    • Genexpression
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Jeder Charge liegt Analysenzertifikat bei
Inhalt und Lagerung Kryokonservierung
Zelltyp Netzhautzellen Neugeborenes
Spezies Sprague Dawley-Ratte
Menge ≥ 200.000 Zellen
Quelle Sprague Dawley-Ratte