Spezifikation
| Assay-Bereich | 0.16 to 10 ng/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0.09 ng/mL |
| Produkttyp | ELISA Kit (Chemiluminescence) |
| Probentyp | Serum, Plasma, Biological Fluids |
| Spezifität | This kit recognizes Rat OC/BGP in samples. No significant cross-reactivity or interference between Rat OC/BGP and analogues was observed. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 632 |
| Gensymbol | BGLAP |
| Menge | 1 Kit |
| Forschungsgebiet | Extracellular Matrix, Stem Cell Markers |
| Mehr anzeigen |