Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für Ratten-P-Selektin
Beschreibung
Rat P-Selectin quantitates rat P-Selectin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant rat P-Selectin.
P-Selectin (Selectin P, GMP-140, LECAM3, CD62-Antigen-ähnliches Familienmitglied) ist ein -transmembranes Typ 1-Glykoprotein mit 140 kDa und eines der am häufigsten untersuchten Proteine, die das Zellrollen regulieren. P-Selektin wird in den Weibel-Palade-Körpern von Endothelzellen sowie in einem Granulat von Thrombozyten gespeichert. Von dort aus kann es nach der Exposition gegenüber Thrombin, Histamin, Komplement 5a, Ca21-Ionophoren oder Adenosindiphosphat schnell auf die Zelloberfläche gebracht werden. Das P-Selectin-Protein verteilt sich während der Thrombozytenaktivierung und -degranulation wieder auf die Plasmamembran und vermittelt die Interaktion von aktivierten Endothelzellen oder Thrombozyten mit Leukozyten. P-Selectin spielt eine wichtige Rolle bei Anhaftungsprozessen zwischen Leukozyten und Endothelzellen und ist ein calciumabhängiger Rezeptor, der an sialylierte Formen von Lewis-Blutgruppenkohlenhydratantigenen bindet, die auf Neutrophilen und Monozyten gefunden werden. P-Selectin wird konstitutiv in Entzündungen exprimiert und trägt zur Atherogenese, Thrombose und Gewebevernichtung bei. Klinisch wird P-Selectin zur Unterscheidung von Heparin-induzierter Thrombozytopenie mit und ohne Thrombose verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | CD62; CD62 antigenähnliches Familienmitglied P; CD62P; CD62P-Antigen; CD62P; CD62-Homolog; FLJ45155; GMP140; GMP-140; GMRP; Granulat-Membranprotein 140; Granulat-Membranprotein 140 kDa; Granulozyten-Membranprotein; GRMP; LECAM3; Leukozyten-endotheliales Zelladhäsionsmolekül 3; PADGEM; Thrombozyten-Aktivierung-abhängiges Granulat-Außenmembranprotein; Thrombozyten-Alpha-Granulat-Membranprotein; PSEL; PSELECT; P-Selektin; P-Selektin-Vorläufer; RP1-86F14.2; Selektin P; Selektin P (Granulatmembranprotein 140 kDa, Antigen CD62); Selektin, Thrombozyten; Selp |
| Assay-Bereich | 40 bis 10.000 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 40 pg/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | P98106. |
| Gensymbol | SELP |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |