Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für Ratten-P-Selektin
Artikelnummer. p-7219921
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
96 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17165889
Marke: Invitrogen™ ERA51RBX5
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Ratten-P-Selektin quantifiziert Ratten-P-Selektin im Serum, Plasma, Überstand.
Rat P-Selectin quantitates rat P-Selectin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant rat P-Selectin.
P-Selectin (Selectin P, GMP-140, LECAM3, CD62-Antigen-ähnliches Familienmitglied) ist ein -transmembranes Typ 1-Glykoprotein mit 140 kDa und eines der am häufigsten untersuchten Proteine, die das Zellrollen regulieren. P-Selektin wird in den Weibel-Palade-Körpern von Endothelzellen sowie in einem Granulat von Thrombozyten gespeichert. Von dort aus kann es nach der Exposition gegenüber Thrombin, Histamin, Komplement 5a, Ca21-Ionophoren oder Adenosindiphosphat schnell auf die Zelloberfläche gebracht werden. Das P-Selectin-Protein verteilt sich während der Thrombozytenaktivierung und -degranulation wieder auf die Plasmamembran und vermittelt die Interaktion von aktivierten Endothelzellen oder Thrombozyten mit Leukozyten. P-Selectin spielt eine wichtige Rolle bei Anhaftungsprozessen zwischen Leukozyten und Endothelzellen und ist ein calciumabhängiger Rezeptor, der an sialylierte Formen von Lewis-Blutgruppenkohlenhydratantigenen bindet, die auf Neutrophilen und Monozyten gefunden werden. P-Selectin wird konstitutiv in Entzündungen exprimiert und trägt zur Atherogenese, Thrombose und Gewebevernichtung bei. Klinisch wird P-Selectin zur Unterscheidung von Heparin-induzierter Thrombozytopenie mit und ohne Thrombose verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer CD62; CD62 antigenähnliches Familienmitglied P; CD62P; CD62P-Antigen; CD62P; CD62-Homolog; FLJ45155; GMP140; GMP-140; GMRP; Granulat-Membranprotein 140; Granulat-Membranprotein 140 kDa; Granulozyten-Membranprotein; GRMP; LECAM3; Leukozyten-endotheliales Zelladhäsionsmolekül 3; PADGEM; Thrombozyten-Aktivierung-abhängiges Granulat-Außenmembranprotein; Thrombozyten-Alpha-Granulat-Membranprotein; PSEL; PSELECT; P-Selektin; P-Selektin-Vorläufer; RP1-86F14.2; Selektin P; Selektin P (Granulatmembranprotein 140 kDa, Antigen CD62); Selektin, Thrombozyten; Selp
Assay-Bereich 40 bis 10.000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 40 pg/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) P98106.
Gensymbol SELP
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel P-Selektin (CD62P)
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min