Learn More
R&D Systems™ Rat SIRP alpha/CD172a (AAH99773.1) VersaClone cDNA
Specifica
Specifica
| Gen | SIRP alpha/CD172a |
| Zugriffsnummer | AAH99773.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 140885 |
| Gen-Alias | Bit, BITbrain-immunoglobulin-like molecule with tyrosine-based activation motifs, Brain Ig-like molecule with tyrosine-based activation motifs, CD172 antigen-like family member A, CD172a, CD172a antigen, Inhibitory receptor SHPS-1, Macrophage fusion receptor, MFR, MFRtyrosine phosphatase SHP substrate 1, MYD1, MYD-1, MyD-1 antigen, P84, protein tyrosine phosphatase, non-receptor type substrate 1, PTPNS1, SHP substrate 1, SHPS1, SHPS-1, SHPS1CD172A, signal-regulatory protein alpha, Signal-regulatory protein alpha-1, Signal-regulatory protein alpha-2, Signal-regulatory protein alpha-3, SIRPA, SIRPalpha, SIRP-ALPHA-1, Sirp-alpha-2, SIRPalpha2, Sirp-alpha-3, SIRPtyrosine-protein phosphatase non-receptor type substrate 1 |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Spezies | Rat |
| Menge | 10 μg |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?