missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Rat TNF-alpha ELISA Kit

Artikelnummer. 17115073
Change view
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
96 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
17115073 96 Tests 96 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 17115073

Marke: Invitrogen™ ERA56RB

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

ELISA

Rat TNF-alpha quantitates rat TNF-alpha in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant rat TNF-alpha.

TNF alpha ist ein multifunktionales, proinflammatorisches Zytokin, das zur Tumornekrosefaktor-Superfamilie (TNF) gehört. Dieses Zytokin wird hauptsächlich von Makrophagen sezerniert und bindet an seine Rezeptoren, TNFRSF1A/TNFR1 und TNFRSF1B/TNFBR. TNF alpha ist an der Regulation von Immunzellen, Zellproliferation, Differenzierung, Apoptose, Lipidmetabolismus und Koagulation beteiligt. TNF alpha liegt als Multimer aus zwei, drei oder fünf nicht kovalent verknüpften Einheiten vor, zeigt aber nach SDS-PAGE unter nicht reduzierenden Bedingungen ein einzelnes 17 kDa-Band. Knockout-Studien bei Mäusen schlugen auch die neuroprotektive Funktion von TNF alpha vor und es wurde beobachtet, dass es bei der Injektion in tumorhaltige Mäuse Tumornekrosen verursacht. Weitere Funktionen von TNF alpha umfassen seine Rolle bei der Immunantwort auf bakterielle, virale, parasitäre und bestimmte Pilzinfektionen sowie seine Rolle bei der Nekrose spezifischer Tumoren. TNF alpha verursacht eine Zytolyse oder Zytostase bestimmter transformierter Zellen und ist in seiner Zytotoxizität mit Interferon-gamma synergistisch. Dieses Zytokin wurde bei einer Vielzahl von Erkrankungen impliziert, darunter Autoimmunerkrankungen, Insulinresistenz und Krebs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer APC1-Protein; Cachectin; C-Domain 1; C-Domain 2; cTNF; DADB-70P7.1; DIF; ICD1; ICD2; intrazelluläre Domäne 1; Intrazelluläre Domäne 2; N-terminales Fragment; NTF; RATTNF; TNF; TNF alpha; TNF Superfamilienmitglied; TNF a; TNF, Makrophagen-abgeleitet; TNF, monozyt-abgeleitet; TNFA; TNF-a; TNFalpha; TNF-alpha; TNfsf1a; TNFSF2; TNFa; TNLG1F; Tumornekrosefaktor; Tumornekrosefaktor (TNF-Superfamilienmitglied 2); Tumornekrosefaktor Alpha; Tumornekrosefaktor Alpha (Cachetin); Tumornekrosefaktor Alpha-Vorläufer; Tumornekrosefaktor Ligand 1 F; Tumornekrosefaktor Ligand Superfamilienmitglied 2; Tumornekrosefaktor, Membranform; Tumornekrosefaktor, lösliche Form; Tumornekrosefaktor-alpha; Tumornekrosefaktor-alpha-Vorläufer; Tumornekrosefaktor; Tumornekrosefaktor
Assay-Bereich 25 bis 20000 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 25 pg/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) P16599.
Gensymbol TNF
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Überstand, 50 µl; Plasma, 50 µl; Serum, 50 µl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel TNF alpha
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.