Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kits für Ratten-TNF-alpha
Artikelnummer. 10741585
Click to view available options
Menge:
Kit mit 1 Platten
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 10741585
Marke: Invitrogen™ ER3TNFA
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Messen Sie die Konzentrationen von Ratten-Tumor-Nekrose-Faktor alpha (TNFa) in Proben aus Serum, Plasma und Zellkulturüberstand von Ratten mit 96 Well-Mikrotiterplatten.
Assay-TNFα- (Ratten-Tumor-Nekrose-Faktor Alpha)-Konzentrationen in Rattenserum-, Plasma- (EDTA, Heparin) und Kulturüberstandsproben mit unseren Thermo Scientific TNF alpha ELISA Kits.
Diese Human TNF Alpha ELISA-Kits verwenden vorab getiterte, aufeinander abgestimmte Paare von Beschichtungs- und Nachweisantikörpern, um eine empfindliche und genaue Messung des Tumornekrosefaktors Alpha (TNF-alpha, TNFα) in Proben von bis 50 μl pro Well zu erreichen. Ebenfalls enthalten sind kalibrierte rekombinante Proteinstandards, Streptavidin-HRP, TMB-Substratlösung und Stopplösung. Die vollständigen Kits enthalten vorbeschichtete 96-Well-Streifenplatten und chargenoptimierte Reagenzien. Alle Komponenten werden einer Qualitätskontrolle unterzogen, um die Variabilität von Charge zu Charge zu minimieren.
  • Ziel: Natürliches und rekombinantes Ratten-TNFα (Ratten-Tumor-Nekrosefaktor Alpha)
  • Format: Kolorimetrisches ELISA (TMB-Substrat) in durchsichtiger 96 Well-Streifenplatte
  • Messung: Absorbierung bei 450 nm ohne Absorbierung bei 550 nm
  • Assay-Bereich: 31 bis 2500 pg/ml
  • Empfindlichkeit: <15 pg/ml
  • Genauigkeit: Intra-Assay-CV< 10 %; Inter-Assay-CV < 10 %
  • Probenarten: Zellkulturüberstand, Serum, Plasma (EDTA, Natriumcitrat und Heparin)
  • Gesamte Assay-Zeit: 3 Stunden
  • Probengröße:  50 μl
  • Spezifität: Keine signifikante Kreuzreaktion mit humanem TNFα , humanem TNFβ oder Schwein-TNFα. Maus-NFα weist eine schwache Kreuzreaktion auf (< 3 %)
Enthält:Die vollständigen Kits enthalten vorbeschichtete Antikörperplatten, Nachweisantikörper, Puffer, Verdünnungsmittel, Standards und Substrate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay-Bereich 31 bis 2500 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: <15 pg/ml
Beschreibung ELISA-Kit für Ratte TNF-alpha
Immunassay-Kit-Format Kolorimetrisches ELISA (TMB-Substrat) mit Platten
Probentyp Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Citrate, Heparin), Serum
Spezifität Keine signifikante Kreuzreaktion mit humanem TNFα , humanem TNFβ oder Schwein-TNFα. Maus-NFα weist eine schwache Kreuzreaktion auf (< 3 %)
Ausreichend für 96 Mikrotiterplatten-Wells
Kitinhalt Standard-Verdünnungsmittel, 25 ml, TMB Substratlösung, 13 ml, Stopp-Lösung, 13 ml, Vorbehandlungs-Puffer, 6 ml, Gefriergetrockneter, rekombinanter Ratte-TNF-alpha-Standard, 2 Fläschchen, Biotinyliertes Antikörper-Reagenz, 6 ml, Streptavidin-HRP-Reagenz, 14 ml, Mit Anti-Ratte TNF-alpha vorbeschichtete 96 Well-Streifenplatte, je 1, 30X konzentrierter Puffer; 50 ml
Messung Absorbierung bei 450 nm ohne Absorbierung bei 550 nm
Präzision Intra-Assay-VK < 10 %; Inter-Assay-VK < 10 %
Menge Kit mit 1 Platten
Probenvolumen 50 μ l
Ziel Natürliches und rekombinantes Ratten-TNFa (Ratten-Tumor-Nekrose-Faktor alpha)
Gesamte Assay-Zeit 3 h