Learn More
R&D Systems™ Rat TNF-alpha Quantikine ELISA Kit
Click to view available options
Menge:
6 Platten
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
The Rat TNF-alpha Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies rat TNF-alpha.
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 12.50 to 800 pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 5 pg/mL |
| Konjugat | HRP |
| Kreuzreaktivität | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. |
| Produkttyp | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Probentyp | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Plasma (EDTA, Heparin), Plasma (Heparin), Serum, Serum |
| Spezifität | Natural and Recombinant Rat TNF-alpha |
| Ausreichend für | 6 x 96-well Plates |
| Zielspezies | Ratte |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Mehr anzeigen |