missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Rat TRAIL/TNFSF10 (NP_663714.2) VersaClone cDNA
Spezifikation
Spezifikation
| Gen | TRAIL/TNFSF10 |
| Zugriffsnummer | NP_663714.2 |
| Gen-ID (Entrez) | 8743 |
| Gen-Alias | Apo-2 ligand, APO2L, Apo-2 Ltumor necrosis factor (ligand) family, member 10, APO2Ltumor necrosis factor apoptosis-inducing ligand splice variant delta, CD253, CD253 antigen, Protein TRAIL, TL2, TNF-related apoptosis-inducing ligand, TNFSF10, TRAILTNF-related apoptosis inducing ligand TRAIL, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 10, tumor necrosis factor ligand superfamily member 10 |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Spezies | Rat |
| Produktlinie | R&D Systems |
| Menge | 10 μg |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?