Learn More
Novus Biologicals™ Rat Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Artikelnummer. 18273324 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 Fläschchen
Packungsgröße:
4 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18273324 4 Fläschchen 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18273324 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NB82089209
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    690.00 €
    652.05 € / 4 Stück
    Sparen 37.95 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The Rat Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from rat. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Tissue Universal
Menge 4 Fläschchen
Lagerungspuffer HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspezifität Universal Protein Lysate: Rat Normal Tissues
Zelluläre Fraktion Whole
Gewebezustand Normal
Kreuzreaktivität Rat
Wirtsspezies Rat
Konzentration 5 mg/mL
Produkttyp Rat Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Normal)
Inhalt und Lagerung -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Lebensphase Erwachs.
Protein State Native
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke