Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Platinum ELISA-Kit für Ratten-VEGF-C
Artikelnummer. 15562057
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
10 Stück
96 Tests
Artikelnummer. 15562057
Marke: Invitrogen™ BMS6262
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
Der/die Aluminiumbeutel mit einer Mikrotiterplatte, der/die mit monoklonalem Antikörper zu Ratten-VEGF-C beschichtet ist/sind
Biotin-Konjugat anti-Ratte VEGF-C monoklonaler Antikörper
Streptavidin-HRP
Ratten-VEGF-C Standard gefriergetrocknet, 6 ng/ml nach Rekonstitution
Probenverdünner
Konjugatverdünner
Waschpuffer Konzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20)
Substratlösung (Tetramethyl-Benzidin)
Stopplösung (1 M Phosphorsäure)
Blue-Dye
Green-Dye
Red-Dye
Klebefolien
Für den quantitativen Nachweis von Ratten-VEGF-C.
Der ELISA für den vaskulären endothelialen Ratten-Wachstumsfaktor C (Ratten-VEGFC) quantifiziert Ratten-VEGFC in Ratten-Serum oder Zellkulturmedium.Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Ratten-VEGFC.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für Ratten-VEGFC misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Zielmenge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
The protein encoded by this gene is a member of the platelet-derived growth factor/vascular endothelial growth factor (PDGF/VEGF) family, is active in angiogenesis and endothelial cell growth, and can also affect the permeability of blood vessels. This secreted protein undergoes a complex proteolytic maturation, generating multiple processed forms which bind and activate VEGFR-3 receptors. Only the fully processed form can bind and activate VEGFR-2 receptors. This protein is structurally and functionally similar to vascular endothelial growth factor D.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse O35757
Assay-Bereich 47.0 bis 3,000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 27,0 pg/mL
Konjugat Biotin
Immunassay-Kit-Format Sandwich ELISA Kit
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zielspezies Ratte
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-Alias AW228853; Flt4 ligand; FLT4 ligand DHM; Flt4-L; LMPH1D; Vascular endothelial growth factor C; vascular endothelial growth factor C isoform 129; vascular endothelial growth factor C isoform 184; vascular endothelial growth factor-related protein; VEGF3; VEGFC; VEGF-C; VRPAW228853; Flt4 ligand; FLT4 ligand DHM; Flt4-L; LMPH1D; Vascular endothelial growth factor C; vascular endothelial growth factor C isoform 129; vascular endothelial growth factor C isoform 184; vascular endothelial growth factor-related protein; VEGF3; VEGFC; VEGF-C; VRP;
Gen-ID (Entrez) 114111
Gensymbol Vegfc
Interassay-VK 2,7%
Intraassay-VK 5,1%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Assaypufferkonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Protein-Aliase VEGF-C, Flt4 ligand, Flt4-L, Vascular endothelial growth factor-related protein, VRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym VRP, FLT-4-Ligand
Ziel Ratte
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 3 h 30 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke