Learn More
Invitrogen™ Rat VEGFR1 ELISA Kit
Artikelnummer. 17145899
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17145899
Marke: Invitrogen™ ERA59RBX5
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
Rat VEGFR1 quantitates rat VEGFR1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant rat VEGFR1.
Tyrosin-Protein-Kinase, die als Zelloberflächenrezeptor für VEGFA, VEGFB und PGF fungiert und eine wesentliche Rolle spielt bei der Entwicklung embryonaler Vaskulaturen, der Regulierung der Angiogenese, des Zellüberlebens, der Zellmigration, der Makrophagenfunktion, Chemotaxis und Krebszellinvasion. Sie kann eine wesentliche Rolle als negativer Regulator der embryonalen Angiogenese spielen, indem sie übermäßige Vermehrung von Endothelzellen hemmt. Kann die Proliferation, das Überleben und die Angiogenese von Endothelzellen im Erwachsenenalter fördern. Ihre Funktion bei der Förderung der Zellvermehrung scheint zelltypspezifisch zu sein. Sie fördert die PGF-vermittelte Vermehrung von Endothelzellen, die Vermehrung einiger Krebszellen, fördert jedoch nicht die Vermehrung normaler Fibroblasten (in vitro). Sie hat eine sehr hohe Affinität zu VEGFA und eine relativ geringe Proteinkinase-Aktivität; sie kann als negativer Regler der VEGFA-Signalisierung fungieren, indem die Menge des freien VEGFA begrenzt und seine Bindung an KDR verhindert wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer AI323757; Embryonic-Rezeptorkinase 2; EMRK2; FLT; FLT1; FLT-1; FMS-bezogene Tyrosinkinase 1; FMS-ähnliche Tyrosinkinase 1; FMS-bezogene Tyrosinkinase 1; fms-bezogene Tyrosinkinase 1 (vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor/vaskulärer Permeabilitätsfaktor-Rezeptor); FRT; i21; sFlt1; lösliche VEGFR 1; SVEGFR 1; Tyrosin-Protein-Kinase FRT; Tyrosin-Protein-Kinase-Rezeptor FLT; Vaskulärer Endothelial-Wachstumsfaktor-Rezeptor 1; vaskulärer Endothelial-Wachstumsfaktor-Rezeptor-1; vaskulärer Permeabilitätfaktor-Rezeptor; VEGF R1; VEGFR1; VEGFR-1
Assay-Bereich 0,41 bis 100 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,41 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) P53767.
Gensymbol FLT1.
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel VEGF-Rezeptor 1
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min