Learn More
Gibco™ Rat (Wistar) Cryopreserved Hepatocytes, Plateable Female
Ratte (Wistar) Kryokonservierte Hepatozyten, Plattierbar Weiblich
Marke: Gibco™ WICP20
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00280kg
Beschreibung
Diese plattierbaren kryokonservierten Hepatozyten einer weiblichen Ratte (Wistar) wurden für allgemeine Phase I- und Phase II-Enzymaktivitäten im Arzneimittelmetabolismus charakterisiert.Zellen pro Fläschchen: 4–8 Millionen
Erhalten Sie die Ergebnisse, die Sie benötigen, mit GIBCO™ Hepatozyten
Qualitativ hochwertige Hepatozyten mit hoher Lebensfähigkeit, In-vivo-ähnlichen Enzymexpressionsniveaus und einer korrekten Zellmorphologie, die die Möglichkeit verbessern, In-vitro⁄In-vivo-Korrelationen zu ziehen und fundierte Entscheidungen über das Schicksal einer Verbindung zu treffen. Erfahrene Techniker und proprietäre Isolationstechniken in Kombination mit strengen Freigabespezifikationen gewährleisten, dass Sie die hochwertigsten kryokonservierten Hepatozyten erhalten.
Jede Charge wird auf Folgendes getestet:
Nur für Forschungszwecke Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren.
Weitere Informationen:
Erfahren Sie mehr über unsere kryokonservierten Hepatozyten.
Erfahren Sie mehr über unser umfassendes Sortiment an Hepatozyten.
Hinweis:
Diese Produkte müssen in LN2 Dampfdewars geliefert werden, daher können zusätzliche Gebühren anfallen.
Spezifikation
Cryopreserved Hepatocytes stored in liquid nitrogen (LN2). | |
Cryopreserved | |
Pooled |
Hepatocytes | |
Rat | |
Gibco™ |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.