Learn More
Reagecon™ Trübungsverhältnisstandard
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 ml
500 ml
Trübung:
0.2 NTU
20 NTU
50 NTU
90 NTU
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Trübungsverhältnisstandard |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Quotientengeräte |
| Genauigkeit | ± 1 % |
| Trübung | 0.2 NTU |
| Zertifizierung/Konformität | NIST- und US EPA-Zulassung |
| Volumen (metrisch) | 500 ml |