Learn More
Reagecon™ Trübungsverhältnisstandard
Artikelnummer. 11788455 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 ml
500 ml
Trübung:
0.2 NTU
20 NTU
50 NTU
90 NTU
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11788455
Marke: Reagecon™ CRSR20100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Typ Trübungsverhältnisstandard
Zur Verwendung mit (Geräte) Quotientengeräte
Genauigkeit ± 1 %
Trübung 20 NTU
Zertifizierung/Konformität NIST- und US EPA-Zulassung
Volumen (metrisch) 100 ml