Learn More
Reagecon™ Trübungsverhältnisstandard
Artikelnummer. p-8009960 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 ml
500 ml
Trübung:
0.2 NTU
20 NTU
50 NTU
90 NTU
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11536583
Marke: Reagecon™ CRSR50100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Typ Trübungsverhältnisstandard
Zur Verwendung mit (Geräte) Quotientengeräte
Genauigkeit ± 1 %
Trübung 50 NTU
Zertifizierung/Konformität NIST- und US EPA-Zulassung
Volumen (metrisch) 100 ml