Learn More
Raw 264.7 (mouse macrophage, Abelson murine leukemia virus transformed) Whole cell lysate, Denatured; Abnova
Artikelnummer. 16079565
Click to view available options
Menge:
200 μg
Packungsgröße:
200 Mikrogramm
Artikelnummer. 16079565
Marke: Abnova L024V1.200ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Western Blotting
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Tissue Macrophage
Beschreibung Whole cell lysate (denatured)
Lysepuffer Modified RIPA Lysis Buffer: 50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF.
Vorbereitungsmethode Cell lysate was prepared by homogenization in ice-cold modified RIPA Lysis Buffer with cocktail of protease inhibitors (Sigma). Cell debris was removed by centrifugation. Protein concentration was determined with Bradford assay (Bio-Rad protein assay, Microplate Standard assay). The lysate was mixed in 5X Sample Buffer to become final 1X Sample Buffer as Storage Buffer. The lysate was heated at 95°C for 5 min, and cooled rapidly.
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 200 μg
Lagerungspuffer In ready-to-use 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue).
Wirtsspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Lagerung bei -80 °C. Aliquot, um wiederholtes Einfrieren und Autauen zu vermeiden.