Learn More
Raw 264.7 (mouse macrophage, Abelson murine leukemia virus transformed) Whole cell lysate, Non-denatured; Abnova
Artikelnummer. 16089565
Click to view available options
Menge:
200 μg
Packungsgröße:
200 Mikrogramm
Artikelnummer. 16089565
Marke: Abnova L024V2.200ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Western Blotting, Immunoprecipitation
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunoprecipitation, Western Blot
Tissue Macrophage
Beschreibung Whole cell lysate (non-denatured)
Lysepuffer Modified RIPA Lysis Buffer: 50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF.
Vorbereitungsmethode Cell lysate was prepared by homogenization in ice-cold modified RIPA Lysis Buffer with cocktail of protease inhibitors (Sigma). Cell debris was removed by centrifugation. Protein concentration was determined with Bradford assay (Bio-Rad protein assay, Microplate Standard assay).
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 200 μg
Lagerungspuffer In modified RIPA Lysis Buffer.
Wirtsspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Lagerung bei -80 °C. Aliquot, um wiederholtes Einfrieren und Autauen zu vermeiden.