Learn More
Emma Safety Footwear Ray S3 Schuh
Artikelnummer. 17542496
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17542496 41 1 Paar
17592486 36 1 Paar
17502496 37 1 Paar
17512496 38 1 Paar
17522496 39 1 Paar
17532496 40 1 Paar
17552496 42 1 Paar
17562496 43 1 Paar
17572496 44 1 Paar
17582496 45 1 Paar
17592496 46 1 Paar
17502506 47 1 Paar
17512506 48 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 17542496 Lieferant Emma Safety Footwear Lieferanten-Nr. MM72454841
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.45 €
    103.32 € / 1 Paare
    Sparen 32.13 €
    23% Rabatt
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Ray Schuh hat alles, was Sie von einem Sicherheitsschuh erwarten würden: Er ist robust und langlebig bei ganztägigem Komfort und Schutz für Ihre Füße unter allen Bedingungen, den ganzen Tag.
  • Wasserdicht
  • Der Allround-Sicherheitsschuh: extrem sicher& komfortabel, 100 % metallfrei& wasserdicht.
  • Der Ray Schuh hat alles, was Sie von einem Sicherheitsschuh erwarten würden: Er ist robust und langlebig bei ganztägigem Komfort und Schutz für Ihre Füße unter allen Bedingungen, den ganzen Tag.
  • Dieser Schuh verfügt über eine vollständig wasserfeste Membran, sodass Sie sich keine Sorgen über nasse Füße machen müssen.
  • So können Sie sich voll und ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren.
  • Die reflektierenden Elemente am Schuh sorgen dafür, dass Sie im Dunkeln gut sichtbar sind und die Gripforce Die Außensohle bietet maximalen Halt.
  • Der besonders coole Carbon-Look an der Seite des Obermaterials verleiht dem Schuh einen sportlichen Look.
  • Es ist in 2 Breiten erhältlich (D& XD).
  • EMMA Ray (Halbschuhe) und EMMA Ryan (hohe Form).
  • Diese Modelle verfügen über alle Eigenschaften, die ein Sicherheitsschuh bieten kann:
    • S3
    • Wasserfest mit DryShield Membran.
    • Erhältlich in den Größen 36 bis 48.
    • Mit serienmäßiger Zehenschutzkappe und vollständig metallfrei.
    • Sportlicher Look.
    • Standardmäßig in 2 Breiten erhältlich: D& XD.
  • Vorteile der Metallfreiheit:
    • Geringeres Gewicht
    • Elganteres Fußabrollen durch Vlies-Rutschschutz (anstelle einer Stahlplatte)
    • Weniger kälteleitend unter sehr kalten Bedingungen
    • Weniger Kratzrisiko an Objekten, da
    • der Schuh keine Metallteile aufweist (wichtig z. B. in der Automobilindustrie)
  • Nachhaltige Herstellung
    • Die Welt verändert sich rasant, und auch industrielle Prozesse wirken sich negativ auf die Umwelt aus.
    • Erfahren Sie, wie EMMA nachhaltig produziert, einschließlich seiner metallfreien Sicherheitsschuhe.
  • Branchen
    • Chemische Industrie
    • Metallindustrie
    • Konstruktion& Technologie
    • Fertigung
    • Natur& Umfeld
  • Sicherheitsschuh
    • S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
Spezifikation
Verschlusstyp Schnüre
Farbe Schwarz
Auskleidungsmaterial Antibakterielle Hydro-Tec/DryShield-Membran
Material Leder
Größe 41
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zertifizierungen/Konformität (Europa) ISO 20345:2011
Fit Standardbreite
Waterproof Ja
EN ISO 20345 S3