missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RBBP4/RbAp48 Antibody (3E9), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30030563 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
50 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30030563 50 μL 50 Mikroliter
30032741 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30030563

Marke: Novus Biologicals NBP32635050ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

RBBP4/RbAp48 Monoclonal antibody specifically detects RBBP4/RbAp48 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen RBBP4/RbAp48
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 3E9
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:5000, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:20-1:200
Zusammensetzung PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Gen-Alias CAF-1 subunit C, CAF-I p48, Chromatin assembly factor 1 subunit C, Chromatin assembly factor I p48 subunit, chromatin assembly factor/CAF-1 p48 subunit, histone-binding protein RBBP4, MSI1 protein homolog, Nucleosome-remodeling factor subunit RBAP48, NURF55, RbAp48, RBBP-4, retinoblastoma binding protein 4, Retinoblastoma-binding protein 4CAF-I 48 kDa subunit, Retinoblastoma-binding protein p48
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from Human RBBP4/RbAp48 [UniProt Q09028]
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 50 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Growth and Development, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5928
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.