Learn More
RBBP4/RbAp48 Antibody (3E9), Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200022607 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
50 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30030563 50 μL 50 Mikroliter
30032741 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30030563
Marke: Novus Biologicals NBP32635050ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
RBBP4/RbAp48 Monoclonal antibody specifically detects RBBP4/RbAp48 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen RBBP4/RbAp48
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 3E9
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:5000, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:20-1:200
Zusammensetzung PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Gen-Alias CAF-1 subunit C, CAF-I p48, Chromatin assembly factor 1 subunit C, Chromatin assembly factor I p48 subunit, chromatin assembly factor/CAF-1 p48 subunit, histone-binding protein RBBP4, MSI1 protein homolog, Nucleosome-remodeling factor subunit RBAP48, NURF55, RbAp48, RBBP-4, retinoblastoma binding protein 4, Retinoblastoma-binding protein 4CAF-I 48 kDa subunit, Retinoblastoma-binding protein p48
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from Human RBBP4/RbAp48 [UniProt Q09028]
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 50 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Growth and Development, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5928
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG