Learn More
RBBP4/RbAp48 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18640766 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
25 μL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18640766 25 μL 25 Mikroliter
18639265 0.1 mL 0.10 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 18640766
Marke: Novus Biologicals NBP24685825ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
RBBP4/RbAp48 Polyclonal antibody specifically detects RBBP4/RbAp48 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen RBBP4/RbAp48
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.04-0.4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Zusammensetzung PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Gen-Alias CAF-1 subunit C, CAF-I p48, Chromatin assembly factor 1 subunit C, Chromatin assembly factor I p48 subunit, chromatin assembly factor/CAF-1 p48 subunit, histone-binding protein RBBP4, MSI1 protein homolog, Nucleosome-remodeling factor subunit RBAP48, NURF55, RbAp48, RBBP-4, retinoblastoma binding protein 4, Retinoblastoma-binding protein 4CAF-I 48 kDa subunit, Retinoblastoma-binding protein p48
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: QWSPHNETILASSGTDRRLNVWDLSKIGEEQSPEDAEDGPPELLFIHGGHTAKISDFSWNPNEPWVICSVSEDNIMQVWQMA
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 25 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Cycle and Replication
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5928
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG