Learn More
RBBP5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16881264 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16881264 20 μL 20 Mikroliter
16871264 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16881264
Marke: Proteintech 131811AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
This gene encodes a ubiquitously expressed nuclear protein which belongs to a highly conserved subfamily of WD-repeat proteins. The encoded protein binds directly to retinoblastoma protein, which regulates cell proliferation. It interacts preferentially with the underphosphorylated retinoblastoma protein via the E1A-binding pocket B. Three alternatively spliced transcript variants that encode different protein isoforms have been described for this gene.
Spezifikation
Antigen RBBP5
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen RBBP5
Gen-Zugriffsnummer Q15291, Q8BX09
Gen-Alias RBBP 5, RBBP5, RBQ3, SWD1
Gensymbole Rbbp5
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen RBBP5 Fusion Protein Ag3848
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 213464, 304794, 5929
Zielspezies Human, Rat, Mouse
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG