missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RBFOX2 Monoclonal Antibody (1E7G10)
GREENER_CHOICE

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen™ MA538623

Artikelnummer. 17490933

  • 510.00 € / 100 Mikrogramm

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

This antibody has been tested in indirect ELISA.

This gene is one of several human genes similar to the C. elegans gene Fox-1. This gene encodes an RNA binding protein that is thought to be a key regulator of alternative exon splicing in the nervous system and other cell types. The protein binds to a conserved UGCAUG element found downstream of many alternatively spliced exons and promotes inclusion of the alternative exon in mature transcripts. The protein also interacts with the estrogen receptor 1 transcription factor and regulates estrogen receptor 1 transcriptional activity. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

RBFOX2
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 0.05% sodium azide
O43251
RBFOX2
Purified recombinant fragment of human RBFOX2 (aa: 1-145) expressed in E. Coli.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG1
ELISA, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1E7G10
Unconjugated
RBFOX2
dJ106I20.3; Fbm2; fox-1 homolog B; Fox-1 homolog Fxh; fox-1 homologue; FOX2; Fox-2; Fxh; Fyn-binding molecule 2; hexaribonucleotide-binding protein 2; HNRBP2; Hrnbp2; Rbfox2; Rbm9; repressor of tamoxifen transcriptional activity; RNA binding fox-1 homolog 2; RNA binding motif protein 9; RNA binding protein fox-1 homolog 2; RNA binding protein fox-1 homolog 2; RNA binding protein, fox-1 homolog (C. elegans) 2; RNA binding protein, fox-1 homolog (C. elegans) 2; RNA binding protein, fox-1 homolog 2; RNA-binding motif protein 9; RNA-binding protein 9; RTA; zgc:85694
Mouse
Protein G
RUO
23543
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt