missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RBFOX3/NeuN Antibody (CL11896) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-21203JF525
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
RBFOX3/NeuN Monoclonal antibody specifically detects RBFOX3/NeuN in Human,Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| RBFOX3/NeuN | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 525 | |
| FLJ56884, FLJ58356, Fox-1 homolog C, FOX3, FOX-3, hexaribonucleotide binding protein 3, HRNBP3, NeuN, neuN antigen, neuronal nuclei, neuronal nuclei antigen, RBFOX3, RNA binding protein fox-1 homolog 3, RNA binding protein, fox-1 homolog (C. elegans) 3, RNA binding protein, fox-1 homolog 3 | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from A6NFN3, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| DNA replication Transcription Translation and Splicing, Neuronal Cell Markers, Neuroscience | |
| 146713 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG2b |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL11896 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur