missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RBFOX3/NeuN Antibody, PE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18469780 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18469780 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18469780

Marke: Novus Biologicals NBP177686PE

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

RBFOX3/NeuN Polyclonal antibody specifically detects RBFOX3/NeuN in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry Free-Floating
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen RBFOX3/NeuN
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Free Floating)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1.08 mg/mL
Konjugat PE
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias anti-NeuN, FLJ56884, FLJ58356, Fox-1 homolog C, FOX3, FOX-3, hexaribonucleotide binding protein 3, HRNBP3, NeuN, neuN antigen, NeuN ihc, NeuN immunohistochemistry, NeuN rabbit, NeuN staining, neuronal nuclei, neuronal nuclei antigen, RBFOX3, RNA binding protein fox-1 homolog 3, RNA binding protein, fox-1 homolog (C. elegans) 3, RNA binding protein, fox-1 homolog 3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide made to an internal region of the human RBFOX3/NeuN protein (within residues 20-100). [Swiss-Prot A6NFN3]
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet DNA replication Transcription Translation and Splicing, Neuronal Cell Markers, Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 146713
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Pig, Bovine
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.