Learn More
RBFOX3/NeuN Antibody (S09-7H2), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
421.00 € - 645.00 €
Spezifikation
Antigen RBFOX3/NeuN
Klon S09-7H2
Konzentration 0.3 mg/mL
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunofluorescence, Proximity Ligation Assay, Sandwich ELISA
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18675243
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-19714-100ul
100 μg
645.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18675753
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-19714-50ul
50 μg
421.00 €
50 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
RBFOX3/NeuN Monoclonal antibody specifically detects RBFOX3/NeuN in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Proximity Ligation Assay, Sandwich ELISA
Spezifikation
Spezifikation
RBFOX3/NeuN
0.3 mg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
FLJ56884, FLJ58356, Fox-1 homolog C, FOX3, FOX-3, hexaribonucleotide binding protein 3, HRNBP3, NeuN, neuN antigen, neuronal nuclei, neuronal nuclei antigen, RBFOX3, RNA binding protein fox-1 homolog 3, RNA binding protein, fox-1 homolog (C. elegans) 3, RNA binding protein, fox-1 homolog 3
A synthetic peptide of human RBFOX3/NeuN (Uniprot # A6NFN3)
Primary
Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
S09-7H2
Western Blot, ELISA, Immunofluorescence, Proximity Ligation Assay, Sandwich ELISA
Unconjugated
Rabbit
DNA replication Transcription Translation and Splicing, Neuronal Cell Markers, Neuroscience
50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
146713
IgG
Affinity purified