Learn More
RBM14 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen RBM14
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30232719
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-38092-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30232872
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-38092-20ul
20 μL
190.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
RBM14 Polyclonal antibody specifically detects RBM14 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
RBM14
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Cell Cycle and Replication, DNA Repair
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
10432
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
COAAMGC31756, Paraspeckle protein 2, PSP2DKFZp779J0927, RNA binding motif protein 14, RNA-binding motif protein 14, RNA-binding protein 14, RRM-containing coactivator activator/modulator, SIPMGC15912, Synaptotagmin-interacting protein, SYT-interacting protein, SYTIP1, TMEM137, transmembrane protein 137
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 110-220 of human RBM14 (NP_006319.1).,, Sequence:, VVKDYAFVHMEKEADAKAAIAQLNGKEVKGKRINVELSTKGQKKGPGLAVQSGDKTKKPGAGDTAFPGTGGFSATFDYQQAFGNSTGGFDGQARQPTPPFFGRDRSPLRRS
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.