missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RBM3 Antibody (CL0296) [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-52906MFV610
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
RBM3 Monoclonal antibody specifically detects RBM3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),KnockDown,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| RBM3 | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 610 SE | |
| IS1-RNPL, putative RNA-binding protein 3, RNA binding motif (RNP1, RRM) protein 3, RNA binding motif protein 3, RNA-binding motif protein 3, RNPL | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P98179, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| metabolism | |
| 5935 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL0296 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur