Learn More
Novus Biologicals™ RBP4/Retinol-Binding Protein 4 Antibody Pair [HRP]
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
15 Platten
5 Platten
Packungsgröße:
15 Stück
5 Stück
Beschreibung
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human RBP4/Retinol-Binding Protein 4.
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 23.44 pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 23.44-1500 pg/mL |
| Assay | Sandwich ELISA |
| Konjugat | HRP |
| Immunassay-Kit-Format | Sandwich ELISA Kit |
| Produkttyp | Antibody Pairs |
| Spezifität | This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human RBP4/Retinol-Binding Protein 4. |
| Zielspezies | Human |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sandwich ELISA |
| Gen-Alias | interstitial, Plasma retinol-binding protein, retinol binding protein 4, plasma, retinol-binding protein 4, plasma |
| Mehr anzeigen |