Learn More
RBS™ alkalisches Reinigungsmittel
Click to view available options
Produktlinie:
RBS 25
Packungsgröße:
20 Liter
Beschreibung
- RB525 ist schäumend, bei einer Menge von 20 g pro l Wasser hat es einen pH-Wert von 10.3; zum Einweichen geeignet
- RB535 ist schäumend, bei einer Menge von 20 g pro l Wasser hat es einen pH-Wert von 10.3; zum Einweichen geeignet und ermöglicht längeres Reinigen ohne Ausfällung von Calcium
- RB550 ist schäumend mit bakterieller Wirkung, bei einer Menge von 10 g pro l Wasser hat es einen pH-Wert von 10.6; zum Einweichen und für automatische Spülmaschinen geeignet
- Alle drei sind für Ultraschallreiniger geeignet
- RBSVIRO ist ein neutral schäumendes, auftragendes, nicht-toxisches, nicht-reizendes und nicht-korrosives Mittel mit einem pH-Wert von 7; zum Einweichen geeignet
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Alkalisches Reinigungsmittel |
| Produktlinie | RBS 25 |
| Aussehen | Farblos |
| Behältertyp | trommel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für das Einweichen und Reinigen von Oberflächen und radioaktive Dekontamination |
| Menge | 20 L |