Beschreibung
RC-Packungsreservoirs, die für alle drei C-Säulentypen erhältlich sind, sind schnell und einfach zu montieren. Gebogene Wände minimieren die Trennung von Matrixperlen nach Größe während der Packung, um homogene Säulen zu erzeugen. Sobald sich die Matrix in der Säule befindet, kann das RC-Reservoir an eine Pumpe oder einen Mariotte-Kolben angeschlossen werden, um optimale Durchflussraten für die Säulenpackung zu erzielen. Die Packungsreservoirs für jeden Säulendurchmesser optimieren die Packungsbedingungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Acetal-Kunststoff (POM), Polypropylen, Fluoro-RubberNitrilkautschuk (NBR), Superpolyxymethylen |
| Typ | RC 10 Packungsreservoir |
| Volumen (metrisch) | 15 ml |
| Menge | 1/Packung |