Learn More
IKA™ RC 2 Control Umlaufkühler
Artikelnummer. 16218181 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Flussrate:
18 l/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate Packungsgröße
16218181 18 l/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16218181 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0004173000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hocheffizienter Umlaufkühler mit starken 400 W Kühlleistung.
  • Hocheffizienter Umlaufkühler mit starken 400 W Kühlleistung
  • Entwickelt für Kühlanwendungen bis zu -20 °C
  • Die drehzahlgeregelte Pumpe aus PEEK ermöglicht eine indirekte stufenlose Einstellung von maximalem Druck und Förderstrom
  • Dank ausgezeichneter Temperaturstabilität von ±0,1 K (bei -10 °C) eignet sich der RC 2 auch für anspruchsvolle Aufgaben
  • Sichere und saubere Handhabung des Thermofluids durch Einfülltrichter und Ablaufventil (im Lieferumfang enthalten)
  • Bequemes Reinigen des Luftfilters über leicht zu öffnende Frontklappe
  • Hochwertig isolierter 4-Liter-Badbehälter bietet bis zu 2,5 l Thermofluid im externen Kühlkreislauf ohne Nachfüllen
  • Temperaturbereich: -20 °C bis Raumtemperatur
  • Temperaturstabilität: 0,1 K
  • Großes, gut ablesbares LED-Display zur Anzeige von Pumpendrehzahl und Temperatur - Großes, gut ablesbares TFT-Display zur Anzeige von Temperatur, Pumpendrehzahl, Füllstand und Sicherheitstemperatur
  • Deutlich sichtbare Füllstandsanzeige
  • Ablaufventil und optimierter Badboden zur sicheren und vollständigen Entleerung
  • Leicht zugänglicher Luftfilter
  • Optische und akustische Warnfunktionen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Umgebungstemperatur 5 bis 32°C
Flussrate 18 l/min
Pumpentyp Druck-/ Saugpumpe
Max. Druck 0,3 bar
Abmessungen (L x B x H) 525 x 220 x 475 mm
Gewicht (metrisch) 31,26 kg
Elektrische Anforderungen 400 W bei 20 °C, 370 W bei 10 °C, 320 W bei 0 °C, 240 W bei -10 °C, 130 W bei -20 °C
Spannung 115 bis 230 V