Learn More
IKA™ RC 2 GREEN Kontroll-Umwälzkühler
Artikelnummer. 16825790 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1,4 bis 4 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
16825790 1,4 bis 4 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16825790 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0025006638
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Leistungsstarker, kompakter und energieeffizienter Umlaufkühler für Kühlanwendungen bis -30 °C. Der bedarfsgesteuerte und drehzahlgeregelte Kompressor, der mit natürlichem Kältemittel betrieben wird, erreicht eine Kühlleistung von 800 W bei minimalem
Die drehzahlgeregelte Pumpe aus PEEK ermöglicht eine indirekte stufenlose Einstellung von maximalem Druck und Durchflussrate Das Gerät verfügt über eine externe Temperatursteuerungsschnittstelle. Ein PT 100.30 Temperatursensor ist im Lieferumfang enthalten. Der Wireless Controller (WiCo) zeigt alle relevanten Prozessparameter auf einen Blick und ermöglicht eine komfortable und sichere Bedienung des Geräts. Der integrierte Fülltrichter und das Ablassventil ermöglichen eine sichere und saubere Handhabung der Thermoflüssigkeit. Der leicht zugängliche, gewebte Edelstahl-Luftfilter garantiert durch regelmäßige Reinigung eine gleichbleibende Leistung. Hochwertig isolierter 4-Liter-Badbehälter bietet bis zu 2,5 l Thermofluid im externen Kühlkreislauf ohne Nachfüllen.
  • Hocheffiziente drehzahlgeregelte Kühleinheit mit einer Kühlleistung von 800 W (bei 20 °C)
  • Natürliches Kältemittel R290
  • Drehzahlgeregelte PEEK-Pumpe: (0,5 bar; 21 l/min)
  • Digitale Füllstandsanzeige
  • Optische und akustische Warnfunktionen
  • Leicht zu reinigender Edelstahl-Siebfilter
  • Hochwertiges isoliertes 4 l Bad-Reservoir (mindestens 1,5 l)
Schnittstellen:
  • RS 232 und USB zur Steuerung und Überwachung der Geräte über labworldsoft™ und um die Software online zu aktualisieren
  • Kalibrierbarer Innentemperatursensor (3 Punkte)
  • LEMO-Buchse zum Anschluss eines externen PT 100-Temperatursensors
Wireless-Controller:
  • 10 frei programmierbare Temperaturrampen mit je 10 Stufen
  • Zeitgeber-/Zählfunktionen
  • Kalibrierbarer interner und externer Temperatursensor (3 Punkte)
Lieferumfang:
  • RC 2 GREEN Steuerung
  • Olivgrün für DN 8 Schläuche (2 St.)
  • Olivgrün für DN 12 Schläuche (2 St.)
  • USB-Kabel – USB A auf Micro-B, 2 m
  • PT 100.30-Temperaturfühler
  • WH10 WiCo Halter
  • Ladegerät für Wico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Umgebungstemperatur 5 °C bis 32 °C
Kapazität (metrisch) 1,4 bis 4 l
Kommunikation RS-232-Schnittstelle; USB Schnittstelle
Kühlleistung -30 °C
Flussrate 21 l/min
Pumpentyp Druck-/ Saugpumpe
Temperaturbereich -30 bis +70 °C
Typ Umlaufkühler
Display TFT in Farbe
Externe Umwälzung Ja
Eigenschaften Innenraumtemperatur an
Umweltfreundliche Eigenschaften R290 Kühlmittel
Enthält Stromkabel, Schlaucholive NW 8 (2 St.), Schlaucholive NW 12 (2 St.), WiCo Halter WH 10, OS 1.0 Netzteil (für WiCo), Temperatursensor Pt 100.30, USB 2.0 Kabel (Micro A - Micro B), USB 2.0 Kabel (A - Micro B), Kunststoffkappe (für 'Overflow' Anschluss), Kunststoffkappe (Für 'Backflow'-Anschluss), Benutzerhandbuch, Garantiekarte.
Modell Regelung
Ausgangsleistung Kühlleistung (@20 °C) 800 W, Kühlleistung (@10° C) 700 W, Kühlleistung (@0 °C) 500 W, Kühlleistung (@-10° C) 400 W, Kühlleistung (@-20 °C) 200 W, Kühlleistung (@-30° C) 90 W
Steckertyp EU
Leistungsaufnahme 350 W
Pumpenkapazität 0,5 bar
Kältemittel R290
Sicherheitsglas IP 21
Temperaturauflösung 0,1 ±K
Temperaturstabilität 0,15 ±K
USB-Anschlüsse Ja
Gewährleistung 24 Monate
Abmessungen (T x B x H) 220 x 475 x 525 mm
Versandgewicht (metrisch) 25,5 kg
Gewicht (metrisch) 26,5 kg
Spannung 100/115/220/230 V
Frequenz 50/60 Hz
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.