Learn More
IKA™ RC 5 Basic
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Flussrate:
31 l/min
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Drehzahlgeregeltes Kühlsystem mit 1400 W Kühlleistung (bei 20 °C)
- Natürliches Thermofluid R290
- Entwickelt für Kühlanwendungen von -30 °C bis Raumtemperatur
- Erweiterter Betriebstemperaturbereich bis 80 °C
- Ausgezeichnete Temperaturstabilität von ±0,1 K (bei -10 °C)
- Drehzahlgeregelte Pumpe aus PEEK: (0,6 bar;31 l/min)
- Digitale Füllstandsanzeige
- RS-232 und USB
Spezifikation
Spezifikation
| Umgebungstemperatur | 5 bis 32°C |
| Flussrate | 31 l/min |
| Pumpentyp | Druck-/ Saugpumpe |
| Temperaturbereich | -30 °C bis +80 °C |
| Max. Druck | 0,61 bar |
| Abmessungen (L x B x H) | 490 x 310 x 546 mm |
| Gewicht (metrisch) | 37,5 kg |
| Elektrische Anforderungen | 1400 W bei 20 °C, 1200 W bei 10 °C, 950 W bei 0 °C, 650 W bei -10 °C, 450 W bei -20 °C, 200 W bei -30 °C |
| Spannung | 100 bis 115 V, 230 V |