Learn More
VACUUBRAND™ RC 6 Chemie-HYBRID-Pumpe
Artikelnummer. 10613893 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Change view
Click to view available options
Enthält:
CEE-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Enthält unitSize
10613893 CEE-Stecker 1 Stück
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10613893
Marke: VACUUBRAND™ 20698570
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Eine Kombination aus einer zweistufigen Drehschieberpumpe und einer zweistufigen Chemie-Membranpumpe für optimale Korrosionsbeständigkeit.
  • Die Membranpumpe hält das Ölreservoir unter Vakuum, um den Partialdruck der Lösungsmitteldämpfe unterhalb ihrer Kondensationspunkte zu halten und die Konzentration von Sauerstoff und korrosiven Gasen weitgehend zu reduzieren
  • Deutlich höhere Lösungsmitteldampf-Pumpleistung und Beständigkeit gegenüber aggressiven Gasen als herkömmliche Drehschieberpumpen
  • Geringere innere Korrosion, selbst bei der Arbeit mit korrosiven Dämpfen
  • Ölwechsel reduzieren sich im Vergleich zu Drehschieberpumpen normalerweise um 90 Prozent oder mehr
  • Ausgezeichnete Umweltfreundlichkeit durch effiziente Lösungsmittelrückgewinnung
  • Einfache Wartung aufgrund des teleskopischen Designs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Vakuum 0.75 x 10 – 2 Torr (mit Gasballast), 1.5 x 10 – 3 Torr (ohne Gasballast)
PS 0.5 hp
Enthält CEE-Stecker
Motordrehzahl 150 bis 1800 U/min
Zertifizierung/Konformität CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Abmessungen (L x B x H) 507 x 377 x 429 mm
Modell RC 6
Geräuschpegel 50 dB (A)
Lagerungstemperatur (metrisch) -10 bis 60 °C
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 104 °F
Max. Temperatur (metrisch) 40 °C
Min. Temperatur (metrisch) 12 °C
Flussrate 3.5/4.1 CFM
Frequenz 50/60 Hz
Gesamthöhe (metrisch) 231.14 mm
Gesamtlänge (metrisch) 510.54 mm
Gesamtbreite (metrisch) 304.8 mm
Pumpentyp Chemie-HYBRID Drehschieberpumpe
Schutzart Gehäuse IP40
Resistenzeigenschaften Aggressiver, gasbeständig, korrosionsbeständig
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 54 °F
Ölvolumen 0.36 bis 0.56 qt.
Ölsorte Ölversiegelt
Anzahl Stufen 4
Maximaler Druck 16 psi
Spannung 230 V