Learn More
RCAS1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. p-7203676 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16819863 20 μL 20 Mikroliter
16809863 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16819863
Marke: Proteintech 122551AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
This gene was identified as an estrogen-responsive gene. Regulation of transcription by estrogen is mediated by estrogen receptor which binds to the estrogen-responsive element found in the 5′-flanking region of this gene. The encoded protein is a tumor-associated antigen that is expressed at high frequency in a variety of cancers. Two transcript variants differing in the 5′ UTR, but encoding the same protein, have been identified for this gene.
Spezifikation
Antigen RCAS1
Anwendungen Immunofluorescence, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.37 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen EBAG9
Gen-Zugriffsnummer O00559, Q5PQP2, Q9D0V7
Gen-Alias EB9, EBAG9, PDAF, RCAS1
Gensymbole Ebag9
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen RCAS1 Fusion Protein Ag2905
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 299864, 55960, 9166
Zielspezies Rat, Mouse, Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG