Learn More
RCM-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16470458
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16470458 5 mg 5 Milligramm
16447776 100 mg -
16437998 10 mg 10 Milligramm
16423726 25 mg -
16403927 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16470458 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY19979
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress RCM-1 is a forkhead box M1 (FOXM1) inhibitor with an EC50 of 0.72 μM in U2OS cells. RCM-1 blocks the nuclear localization and increased the proteasomal degradation of FOXM1. RCM-1 can be used for asthma and other chronic airway diseases research.
RCM-1 is a forkhead box M1 (FOXM1) inhibitor with an EC50 of 0.72 μM in U2OS cells. RCM-1 blocks the nuclear localization and increased the proteasomal degradation of FOXM1. RCM-1 can be used for asthma and other chronic airway diseases research.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material RCM-1
CAS 339163-65-4
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H12N2OS4
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 16.67 mg/mL (39.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=C(C2=CC=CS2)C=C(C3=CC=CS3)N=C1SCC(C4=CC=CS4)=O
Molekulargewicht (g/mol) 424.58
Formelmasse 424.58
Reinheit (%) 99.58%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death