Learn More
Invitrogen™ RCOR1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30533838
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30533838 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Artikelnummer. 30533838
Marke: Invitrogen™ PA5149127
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Sheep Polyclonal Antibody
Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
RCOR1 is a functional corepressor required for regulation of neural-specific gene expression. The RCOR gene encodes a functional corepressor required for regulation of neural-specific gene expression. The RCOR gene encodes a functional corepressor required for regulation of neural-specific gene expression.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen RCOR1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with trehalose and no preservative
Gen RCOR1
Gen-Zugriffsnummer Q8CFE3, Q9UKL0
Gen-Alias 5730409O11; 6720480E22Rik; AU042633; COREST; D12Wsu95e; im:6904264; KIAA0071; LOC102554884; mKIAA0071; Protein CoREST; RCOR; Rcor1; REST corepressor 1; REST corepressor 1-like; Rocr1; si:dkey-46n18.7; zgc:158607
Gensymbole RCOR1
Wirtsspezies Sheep
Immunogen E. coli-derived recombinant human RCOR1/CoREST, Ala397-Ser486.
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 217864, 23186
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG