Learn More
IKA™ RCT 5 Digitaler Magnetrührer mit Heizplatte, 0 °C bis 310 °C, Keramikbeschichtetes Aluminium
Alle ansehen IKA ProdukteBeschreibung
Multifunktionsmenü:
- Ob es um die Festlegung der Drehrichtung, Timerfunktionen oder die Sequenzprogrammierung geht – der Rührprozess kann von Anfang bis Ende individuell programmiert werden. So läuft die Reaktion auch ohne Überwachung zuverlässig und sicher ab.
- Kratzfeste Keramikbeschichtung.
- Das RCT 5 digital verfügt über eine rechteckige Aufstellplatte mit weißer Keramikbeschichtung.
- Er ist kratzfester als herkömmliche Magnetrührplatten.
- Das Display besteht aus chemikalienbeständigem und gehärtetem Glas, was die Sicherheit des Benutzers erhöht.
- Außerdem warnt ein Symbol im Display bei heißer Oberfläche und schützt so vor Verbrennungen.
- Der Sicherheitskreis kann bis zu 370 °C eingestellt °werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Deckplattenmaterial | Keramikbeschichtetes Aluminium |
| Spannung | 100/115/220/230 V |
| Größe | 5,4 x 5,4 in. |
| Temperatur (metrisch) | 0 bis 310 °C |
| Umgebungstemperatur | 5 bis 40 °C |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Wirkleistung | 900 w |
| Typ | Heizplattenrührer |
| Form | Quadratisch |
| Steckertyp | EU |
| Mehr anzeigen |